Imprimer
Rubans de masquage, 501E
Fournisseur: 3M
5017250 5011850 5012450 5013650 5014850
MMMA5017250EA 269 EUR
MMMA5017250 MMMA5011850 MMMA5012450 MMMA5013650 MMMA5014850
Rubans de masquage, 501E
Rubans adhésifs
Ces rubans de masquage ont un traitement facile avec tous les systèmes de peinture standard et répondent aux exigences élevées de l'industrie automobile.
  • Résistant aux hautes températures jusqu'à 160 °C
  • Pas d'écaillage des peintures
  • Résistant aux solvants et à l'humidité
  • Amovible sans résidu en une seule pièce
  • Bords de couleur nets
Ces rubans conviennent aux travaux de peinture sensibles en particulier dans le secteur automobile, le séchage au four, les systèmes de lampes infrarouges et chauffantes.
Ces rubans sont câlins, support en papier avec adhésif en résine de caoutchouc et a une bonne adhérence de la peinture et du mastic.
Ces rubans ont une longueur de 50 m et une épaisseur de 0,15 mm.