Imprimer
Congélateurs ultra-basse température, série UF V 500
Fournisseur: Binder
9020-0347 9020-0348 9020-0349 9020-0350 9020-0453
471-1236EA 13797 EUR
471-1236 471-1237 471-1246 471-1247 471-1302
Congélateurs ultra-basse température, série UF V 500
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Ces congélateurs à température ultra basse garantissent le stockage sûr d’échantillons à –90 °C. Ils combinent un excellent respect de l’environnement, une faible consommation d’énergie, un
fonctionnement commode et la sécurité individuelle.
  • Gamme de contrôleurs température de –90 à –40 °C
  • Consommation en énergie la plus basse de sa catégorie
  • Unité de refroidissement puissante à compresseur en cascade
  • Réfrigérants écologiques R-290 et R-170
  • Isolation thermique efficace avec des panneaux isolants à vide
  • Contact de détection de tension zéro pour le système d'alarme interne
  • Comporte interface Ethernet et indicateur du temps écoulé
La chambre intérieure, les étagères et les portes intérieures sont entièrement en acier inoxydable et sont inoxydables. La porte peut être ouverte manuellement à l'aide d'une poignée de verrouillage ergonomique ou par simple pression d'un bouton à l'aide d'un mécanisme de verrouillage électromécanique. Le contrôle d'accès électronique est disponible via l'option NumPad. Deux ports d'accès arrière de Ø 28 mm sont disponibles.
Le concept innovant de joint de porte réduit la tendance à l'accumulation de glace sur le cadre de la porte et facilite en même temps l'élimination de la glace.