Imprimer
VWR®, Objectifs IOS W-Plan
Fournisseur: VWR Collection
630-2949EA 45.8 EUR
630-2949 630-2948 630-2950 630-2954 630-2955 630-2951 630-2952 630-2953
VWR®, Objectifs IOS W-Plan
Objectifs pour microscopes
Ces objectifs à contraste élevé sont idéals pour les observations de routine dans les laboratoires.
  • Assurer la planéité du champ jusqu’à F.N. 22
  • Basé sur un système optique corrigé à l’infini
  • 100× est également disponible avec un iris pour fond noir