Imprimer
VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Microscopes numériques
Fournisseur: VWR Collection
630-2978EA 1130 EUR
630-2978 630-2979
VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Microscopes numériques
Microscopes
Ces microscopes monoculaires et binoculaires, à caméra intégrée, sont idéaux à des fins éducatives.
  • Éclairage LED écoénergétique avec contrôle de l’intensité lumineuse pour une température de couleur blanc pur constante
  • Mécanisme de mise au point coaxiale macro et micrométrique avec butée pour éviter tout contact entre l’objectif et l’échantillon
  • Tension réglable du bouton de mise au point approximative
  • Le mouvement en douceur de la platine mécanique permet un positionnement précis de la lame
  • Objectifs N-plan avec traitement antifongique
  • Fonctionnement
More Product Information