Imprimer
Rangement à tiroirs, Crystal Multiroir M5000
Fournisseur: MULTIROIR
11108 11109 11158 11159 11128 11129
MULC11108EA 820 EUR
MULC11108 MULC11109 MULC11158 MULC11159 MULC11128 MULC11129
Rangement à tiroirs, Crystal Multiroir M5000
Boîtes Boîtes de rangement
Les boîtes de rangement Crystal Multiroir M5000 sont modulaires, combinables et d'une capacité de cinq litres.
  • Transparence parfaite avec possibilité de stérilisation en autoclave
  • Résistance élevée aux impacts et aux chocs
  • Disponible en un grand tiroir ou 2 petits tiroirs avec la possibilité d'interchanger tous les tiroirs.