Imprimer
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique, capsule
Fournisseur: VWR Collection
525-1047EA 213 EUR
525-1047 525-1048 525-1045 525-1046
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique, capsule
Tubes Tubes à centrifuger
Les tubes à centrifuger conviennent parfaitement à la centrifugation des échantillons ou au stockage dans de nombreux domaines de recherche.
  • Manufactured from high grade polypropylene
  • Easy flip-open caps enable single-handed access
  • Autoclavable at 121 °C, and freezable to −80 °C
  • Sterilised by electron beam irradiation, DNase-free, RNase-free and non pyrogenic
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Les tubes comportent des graduations imprimées en noir, et la zone d’écriture peut résister au chloroforme.
Certifications: ISO 13485:2003 et ISO 9001:2008.
Conditionnement: Les tubes sur portoirs sont conditionnés dans des portoirs en aggloméré écologiques (entièrement recyclables). Les tubes en sachets sont conditionnés dans des sachets refermables (fermeture à glissière) et durables. Le conditionnement intérieur est étiqueté individuellement pour la traçabilité d’un lot à l’autre.