Imprimer
β-D-Glucose ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
16775-10 16775-25
CAYM16775-10EA 64.5 EUR
CAYM16775-10 CAYM16775-25
β-D-Glucose ≥98%, solide cristallin
β-D-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063989
Numéro CAS: 492-61-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%