Potassium chlorure 99,0-100,5 argentometric_dried USP, Ph. Eur., BP, pharma grade
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms:
Potassiumchloride
191494.0416
191494.1211
APPC191494.0416EA
0
EUR
APPC191494.0416
APPC191494.1211
Potassium chlorure 99,0-100,5 argentometric_dried USP, Ph. Eur., BP, pharma grade
Potassium chlorure
Formule:
KCl MW: 74.55 g/mol Point d'ébullition: 1420 °C Point de fusion: 778 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011360 Numéro CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Résultats des tests de spécification
Assay (Argentometric) | 99.0 - 100.5% |
Identity According to Pharmacopoeias | Passes Test |
Acidity or Alkalinity | Passes Test |
Loss on Drying at 105 °C | ≤1.0% |
Bromide (Br) | ≤0.1% |
Sulphate (SO₄) | ≤0.03% |
Iodide | Passes Test |
Residual Solvents (Ph.Eur./USP) | Passes Test |
Ba (Ph. Eur.) | Passes Test |
Calcium, Magnesium and Alkaline-Earth Metals (as Ca) | ≤0.02% |
Iodide (USP) | ≤0.005% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001% |
Al | ≤0.0001% |
Ba | ≤0.001% |
Fe | ≤0.002% |
NA | ≤0.1% |