Imprimer
Carbonate de zinc, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0210473780 0210473790
ICNA0210473780EA 54.6 EUR
ICNA0210473780 ICNA0210473790
Carbonate de zinc, poudre blanche
Carbonate de zinc
Zinc arbonate is a mineral ore of zinc.
  • Refractive Index: 1.82 (lit.)
Attention: Research use only (RUO)
Formule: CO₃Zn
Densité: 4,398 g/cm³ (68 °F) (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041957
Numéro CAS: 3486-35-9
EINECS: 222-477-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes