Meclofenoxate hydrochloride 98%, en poudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(Dimethylamino)ethyl 2-(4-Chlorophenoxy)acetate Hydrochloride, 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, Centrophenoxine hydrochloride
J64196.06
J64196.14
J64196.22
J64196.06EA
43.1
EUR
J64196.06
J64196.14
J64196.22
Meclofenoxate hydrochloride 98%, en poudre
Meclofenoxate hydrochloride
Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid.
Applications: Activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
Formule:
C₁₂H₁₆ClNO₃ Point de fusion: 135...145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012533 Numéro CAS: 3685-84-5 EINECS: 222-975-3 Merck Index: 14,05780 |