Imprimer
Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
Synonyms: Methoxy-PMS, 1-Methoxy-5-methylphenazinium Methyl sulphate, 1-Methoxyphenazine methosulphate, 1-methoxy PMS
21258-100 21258-25 21258-250 21258-50
CAYM21258-100EA 295 EUR
CAYM21258-100 CAYM21258-25 CAYM21258-250 CAYM21258-50
Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle ≥98%, solide cristallin
Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle
1-Methoxy-5-methylphenazinium (methyl sulphate) is a photochemically stable mediator of electron transport between NADPH and various electron acceptors such as tetrazolium dyes. It can be used to visualise NAD-linked dehydrogenase activities.
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₅S
MW: 336.37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00040648
Numéro CAS: 65162-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%