Imprimer
Flacon Erlenmeyer, PP, Corning®
Fournisseur: Corning
11405 11415 11425 11465 11495 11410 11460
CORN11405EA 909.15 EUR
CORN11405 CORN11415 CORN11425 CORN11465 CORN11495 CORN11410 CORN11460
Flacon Erlenmeyer, PP, Corning®
Ballons Flacons Erlenmeyers
Ces flacons erlenmeyers à système fermé sont idéaux pour réduire les risques de contamination et améliorer la productivité de vos opérations de culture en shaker lors de l'ajout ou du retrait du milieu et des cellules.
  • Résistant aux produits chimiques, stérile
  • Tubes flexibles thermosoudables
  • Connecteur luer lock mâle
  • Couleur du bouchon : Orange
Le flacon est fabriqué en polycarbonate transparent et est pré-assemblé avec un bouchon de transfert aseptique.
Certifications: Répond aux exigences de l'USP, classe VI pour les récipients et les bouchons en plastique.
Attention: *Le(s) produit(s) de cette page ne sont pas concernés par la directive européenne 2019/904