Imprimer
Ammoniaque 25 - 30% (base NH₃) dans l'eau, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
05003-50KG 05003-1L 05003-2.5L 05003-25KG
05003-50KGEA 327 EUR
05003-50KG 05003-1L 05003-2.5L 05003-25KG
Ammoniaque 25 - 30% (base NH₃) dans l'eau, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur., Fluka™
Ammoniaque
Formule: NH₃
Point d'ébullition: 37.7 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -92 °C
Densité: 0.90 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 25.0 - 30.0 %
Density (D 20/20) 0.892 - 0.910
Non-volatile matter Max. 0.0018 %
Iron (Fe) Max. 0.25 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Carbonate (CO₃) Max. 60 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Readily oxidizable substances complying
Pyridine, related substances (as Pyridine) Max. 2 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying