Imprimer
Ammoniaque 28,0 - 30,0% (base NH₃) dans l'eau ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
221228-1L 221228-500ML 221228-6X500ML 221228-100ML 221228-2.5L
221228-1LEA 52.7 EUR
221228-1L 221228-500ML 221228-6X500ML 221228-100ML 221228-2.5L
Ammoniaque 28,0 - 30,0% (base NH₃) dans l'eau ACS, Fluka™
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Residue on ignition Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.00002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00005 %
KMnO₄ reducing matter complying
CO₂ Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.00005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0002 %