1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt pour détermination spectrophotométrique de Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Attention
|
Synonyms:
3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Nitroso-R salt
73950-100G
73950-25G
73950-100GEA
149
EUR
73950-100G
73950-25G
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt pour détermination spectrophotométrique de Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Formule:
C₁₀H₅NNa₂O₈S₂ MW: 377.26 g/mol Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003885 Numéro CAS: 525-05-3 EINECS: 208-369-1 |
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | complying |
Assay | 90.0 - 105.0 % |