Imprimer
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38282-1EA 38282-6X1EA
38282-1EAEA 38.5 EUR
38282-1EA 38282-6X1EA
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Concentrate for 1 L standard solution
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective