Imprimer
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 M en solution aqueuse indicateur redox, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
46270-250ML 46270-50ML
46270-250MLEA 126 EUR
46270-250ML 46270-50ML
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 M en solution aqueuse indicateur redox, Fluka™
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (solvent)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.006 g/cm³
Point d'éclair: Ne flash pas
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Density (D 20/4) 1.003 - 1.008
Suitability as indicator complying