Imprimer
Mercure (II) iodure ≥99.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Mercury diiodide, Mercuric iodide
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 117 EUR
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Mercure (II) iodure ≥99.0% ACS, Fluka™
Mercure (II) iodure
Formule: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C
Point de fusion: 259 °C
Densité: 6.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011044
Numéro CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
ONU: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %