Imprimer
Chrome (III) nitrate nonahydraté ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
31313-25KG 31313-500G
31313-25KGEA 6150 EUR
31313-25KG 31313-500G
Chrome (III) nitrate nonahydraté ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Chrome (III) nitrate nonahydraté
Formule: CrN₃O₉·9H₂O
MW: 400.15 g/mol
Point d'ébullition: Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 54.8 °C
Densité: 1.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149659
Numéro CAS: 7789-02-8
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02246
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm