Imprimer
Pipéridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
80640-1L 80640-500ML
80640-1LEA 374 EUR
80640-1L 80640-500ML
Pipéridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Pipéridine
Beilstein Number: 102438
RTECS Number: TM3500000
UNSPSC Code: 12190000
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 10.3 %(V)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
ONU: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.452 - 1.454
Non-volatile matter Max. 0.02 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm