Baryum hydroxyde octahydraté ≥98%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
31127-100G
31127-1KG
31127-25KG
31127-100GEA
52.2
EUR
31127-100G
31127-1KG
HONC31127-25KG
Baryum hydroxyde octahydraté ≥98%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule:
Ba(OH)₂·8H₂O Point d'ébullition: Decomposes on heating Point de fusion: 78 °C Densité: 2,180 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149152 Numéro CAS: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 ONU: 3262 ADR: 8,II Merck Index: 13,00980 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
Assay of BaCO₃ | Max. 2 % |
Insoluble in acid | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Strontium (Sr) | Max. 1.5 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfide (S) | Max. 0.0005 % |