N,N-Diméthylacétamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
270555-2.5L
270555-1L
270555-4X2.5L
270555-2.5LEA
302
EUR
270555-2.5L
270555-1L
270555-4X2.5L
N,N-Diméthylacétamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
N,N-Diméthylacétamide
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV impurity profile
- Low impurity gradient LC baseline
- Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 1737614
Formule:
CH₃CON(CH₃)₂ MW: 87.12 g/mol Point d'ébullition: 164…166 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –20 °C Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008686 Numéro CAS: 127-19-5 Merck Index: 13,03254 |
|
Résultats des tests de spécification
IR spectrum | complying |
Assay (GC) | Min. 99.90 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.03 % |
Absorbance at 270 nm | Max. 1.0 |
Absorbance 280 nm | Max. 0.30 |
Absorbance at 290 nm | Max. 0.15 |
Absorbance at 310 nm | max. 0.05 |
Absorbance at 320 nm | max. 0.03 |
Absorbance at 360 nm | max. 0.01 |
Absorbance at 400 nm | max. 0.01 |
Explosion Limit | 11.5 %, 160 °F |
Vapor Density | 3 (vs air) |