Imprimer
Sodium hypochlorite 4,00 - 4,99% chlore disponible en solution aqueuse, qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
239305-500ML 239305-5L
239305-500MLEA 118 EUR
239305-500ML 239305-5L
Sodium hypochlorite 4,00 - 4,99% chlore disponible en solution aqueuse, qualité Réactif
Sodium hypochlorite
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Point de fusion: -6
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Merck Index: 13,08702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of active chlorine 4 - 5 %
Vapor Pressure 17.5 mmHg ( 20 °C)
Composition available chlorine, 4.00-4.99%