Sodium hypochlorite 6 -14% chlore disponible en solution aqueuse, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
13440-500ML
13440-6X500ML
13440-500MLEA
72.3
EUR
13440-500ML
13440-6X500ML
Sodium hypochlorite 6 -14% chlore disponible en solution aqueuse, Fluka™
Sodium hypochlorite
Formule:
ClNaO MW: 74.44 g/mol Point d'ébullition: 111 °C Point de fusion: –30…–20 °C Densité: 1.206 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011120 Numéro CAS: 7681-52-9 ONU: 1791 ADR: 8 II Merck Index: 13,08702 |
Résultats des tests de spécification
Assay of active chlorine | 6 - 14 % |