Acide hydrobromique ≥48%, Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Hydrogen bromide
18730-1L
18730-15L
18730-1LEA
109
EUR
18730-1L
HONC18730-15L
Acide hydrobromique ≥48%, Purum p.a.
Acide hydrobromique
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule:
HBr MW: 80.91 g/mol Point d'ébullition: 126 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –11 °C Densité: 1.490 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011323 Numéro CAS: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 ONU: 1788 ADR: 8 II Merck Index: 13,04799 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 48.0 - 50.0 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.440 - 1.443 |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Sulfate and sulfite (as SO₄) | Max. 50 ppm |
Vapor Pressure | 320 psi ( 21.1 °C) |