Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.5% pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
60221-250GEA 337 EUR
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.5% pour HPLC, Fluka™
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (10 %, 20°C) 4.1 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.04
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)