Imprimer
Diméthylsulfoxyde 99,5, reagent
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
D5879-1GA D5879-100ML D5879-1L D5879-500ML D5879-25L D5879-7L D5879-2.5L D5879-230KG D5879-5L
D5879-1GAEA 523 EUR
D5879-1GA D5879-100ML D5879-1L D5879-500ML D5879-25L D5879-7L D5879-2.5L D5879-230KG D5879-5L
Diméthylsulfoxyde 99,5, reagent
Diméthylsulfoxyde
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 28.5 %(V)
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 2.7 (vs air)
Autoignition Temperature 573 °F
Vapor Pressure 0.42 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 42 %, 63 °F
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)