Imprimer
Acide amidosulfonique ≥99.5% (par alcalimétrie)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
07401-25KG 07401-1KG 07401-2.5KG 07401-5KG 07401-6X2.5KG
07401-25KGEA 253 EUR
07401-25KG 07401-1KG 07401-2.5KG 07401-5KG 07401-6X2.5KG
Acide amidosulfonique ≥99.5% (par alcalimétrie)
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
Point de fusion: 209 °C.205 °C
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
ONU: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) Min. 99.5 %
Residue on ignition Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.15 %