Imprimer
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
09880-1KG 09880-100G 09880-500G 09880-25KG
09880-1KGEA 607 EUR
09880-1KG 09880-100G 09880-500G 09880-25KG
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235.86 g/mol
Densité: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
Merck Index: 13,00536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.4 - 101.8 %
Assay (as MoO₃) 81.0 - 83.0 %
Water insoluble matter Max. 50 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 20 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm