Sodium acétate trihydraté ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
32318-50KG
32318-1KG
32318-2.5KG
32318-500G
32318-6X1KG
32318-6X2.5KGR
32318-6X2.5KG
32318-50KGEA
1280
EUR
32318-50KG
32318-1KG
32318-2.5KG
32318-500G
32318-6X1KG
32318-6X2.5KGR
32318-6X2.5KG
Sodium acétate trihydraté ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodium acétate trihydraté
Formule:
H₃CCOONa·3H₂O Point de fusion: 58 °C Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00071557 Numéro CAS: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Loss on drying (130°C) | 39.0 - 40.5 % |
pH (5 %, 20°C) | 7.5 - 9.0 |
pH (5 %, 25 °C) | 7.5 - 9.2 |
Aluminium (Al) | Max. 0.2 ppm |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 20 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 20 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 5 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 20 ppm |
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) | Max. 0.005 % |
Reducing impurities | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |