Imprimer
Ammonium carbonate, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques NF, Ph. Franc., FCC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Salt of hartshorn
11204-1KG 11204-2.5KG 11204-25KG
11204-1KGEA 44.5 EUR
11204-1KG 11204-2.5KG HONC11204-25KG
Ammonium carbonate, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques NF, Ph. Franc., FCC, Fluka™
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Point de fusion: >59 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay of NH₃ 30.0 - 34.0 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying