Imprimer
Tétrahydrofuranne 99,0 inhibitor-contains, reagent
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilization: 250 ppm BHT
178810-10L 178810-1L 178810-2.5L 178810-20L
178810-10LEA 439 EUR
178810-10L 178810-1L 178810-2.5L 178810-20L
Tétrahydrofuranne 99,0 inhibitor-contains, reagent
Tétrahydrofuranne
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay BHT (GC) 200 - 300 ppm
APHA Max. 20
Refractive Index n20/D 1.407 (lit.)
Explosion Limit 11.8 %
Vapor Pressure 114 mmHg ( 15 °C)
Vapor Density 2.5 (vs air)