Carbone disulfure ≥99.9%, Qualité Réactif faible teneur en benzène
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
342270-100ML
342270-1L
342270-800ML
342270-100MLEA
53.8
EUR
342270-100ML
342270-1L
342270-800ML
Carbone disulfure ≥99.9%, Qualité Réactif faible teneur en benzène
Carbone disulfure
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
CS₂ Point d'ébullition: 46 °C (1.013 hPa) Point de fusion: -76 °C Densité: 1.264 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: -30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011321 Numéro CAS: 75-15-0 EINECS: 200-843-6 ONU: 1131 ADR: 3,I Merck Index: 13,01821 |
|
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit | 50 % |
Assay (GC) | Min. 99.90 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0003 % |
Benzene (GC) | Max. 1 ppm |
Autoignition Temperature | 212 °F |
Vapor Density | 2.67 (vs air) |