Imprimer
Sulfate de dithallium ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
88290-100G 88290-500G
88290-100GEA 235 EUR
88290-100G 88290-500G
Sulfate de dithallium ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Sulfate de dithallium
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: O₄STl₂
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion: 632 °C
Densité: 6.77 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011278
Numéro CAS: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
ONU: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09405
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (bromatometric) 98.0 - 102.0 %