Imprimer
Acide sulfurique 95.0-97.0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour la détermination du mercure, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
30743-50KG 30743-1L 30743-2.5L 30743-2.5L-GL 30743-4X2.5L 30743-4X2.5LGL 30743-4X5L 30743-5L 30743-6X1L 30743-4X2.5L-G 30743-1L-GL 30743-185L
30743-50KGEA 413 EUR
30743-50KG 30743-1L 30743-2.5L 30743-2.5L-GL 30743-4X2.5L 30743-4X2.5LGL 30743-4X5L 30743-5L 30743-6X1L 30743-4X2.5L-GL 30743-1L-GL HONC30743-185L
Acide sulfurique 95.0-97.0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour la détermination du mercure, Fluka™
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –14…–10 °C
Densité: 1.840 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 1 mmHg ( 146 °C)
Assay 95.0 - 97.0 %
Residue on ignition Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 2 ppm
Silver (Ag) Max. 0.000002 %
Aluminium (Al) Max. 0.000005 %
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.000005 %
Beryllium (Be) Max. 0.000001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.000005 %
Calcium (Ca) Max. 0.00002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000002 %
Cobalt (Co) Max. 0.000001 %
Chromium (Cr) Max. 0.000005 %
Copper (Cu) Max. 0.000001 %
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.000005 %
Mercury (Hg) Max. 0.005 ppm
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Lithium (Li) Max. 0.000001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.000005 %
Manganese (Mn) Max. 0.000001 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.000002 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Strontium (Sr) Max. 0.000002 %
Titanium (Ti) Max. 0.00001 %
Thallium (Tl) Max. 0.000005 %
Vanadium (V) Max. 0.000001 %
Zinc (Zn) Max. 0.000005 %
Zirconium (Zr) Max. 0.00001 %
Chloride (Cl) Max. 0.1 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.2 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.00005 %
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0002 %
APHA Max. 10
KMnO₄ reducing matter (as SO₂) Max. 2 ppm