Imprimer
Sodium hydroxyde 0.1 M NaOH (0.1N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
35263-1LEA 31.1 EUR
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
Sodium hydroxyde 0.1 M NaOH (0.1N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective