Acide nitrique 70 ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Nitric acid solution
438073-2.5L
438073-500ML
438073-100ML
438073-2.2L-P
438073-2.5LEA
350
EUR
438073-2.5L
438073-500ML
438073-100ML
438073-2.2L-P
Acide nitrique 70 ACS, Fluka™
Acide nitrique
Formule:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Point d'ébullition: 122 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –38 °C Densité: 1.420 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 Numéro CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 ONU: 2031 ADR: 8 II Merck Index: 13,06610 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (color) | complying |
Appearance (form) | complying |
Assay | 68.0 - 70.0 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 5 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.2 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 1 ppm |
APHA | Max. 10 |
Ignition Residue | ≤5 ppm |