Imprimer
Sodium nitrite 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Diazotizing salts
31443-100G 31443-1KG 31443-250G 31443-500G
31443-100GEA 31.4 EUR
31443-100G 31443-1KG 31443-250G 31443-500G
Sodium nitrite 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 280 °C
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %