Imprimer
Potassium permanganate 0.02 M KMnO4 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
35186-1L 35186-6X1L
35186-1LEA 65.8 EUR
35186-1L 35186-6X1L
Potassium permanganate 0.02 M KMnO4 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective