Imprimer
Sodium métaperiodate ≥99.8%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Sodium metaperiodate
30323-100G 30323-500G 30323-6X500G
30323-100GEA 99.1 EUR
30323-100G 30323-500G 30323-6X500G
Sodium métaperiodate ≥99.8%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Sodium métaperiodate
Formule: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Point d'ébullition: 300
Point de fusion: 270 °C (déc.)
Densité: 3.86 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
ONU: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Loss on drying (110°C) Max. 0.2 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Other halogens (as Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %