Sodium carbonate, anhydre 99.5-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Attention
|
13418-5KG
13418-2.5KG
13418-25KG
13418-1KG
13418-5KGEA
255
EUR
13418-5KG
13418-2.5KG
13418-25KG
13418-1KG
Sodium carbonate, anhydre 99.5-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, Fluka™
Sodium carbonate
Formule:
Na₂CO₃ Point de fusion: 854 °C Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003494 Numéro CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 ATTEINDRE: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) | 99.5 - 100.5 % |
Loss on drying (300°C) | Max. 0.5 % |
Loss on drying (105°C, 4 h) | Max. 0.5 % |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 100 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 50 ppm |
Alkali hydroxide, -bicarbonates | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |