Lithium carbonate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS pour la microscopie, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Attention
|
62470-100G
62470-500G
62470-100GEA
51.8
EUR
62470-100G
62470-500G
Lithium carbonate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS pour la microscopie, Fluka™
Lithium carbonate
Formule:
Li₂CO₃ Point d'ébullition: 1,300 °C Point de fusion: 720 °C Densité: 2,110 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011084 Numéro CAS: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 10 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.002 % |
S-compounds (as SO₄) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 20 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 5 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 5 ppm |