Imprimer
Ethylbenzène ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Phenylethane
03080-1L 03080-250ML
03080-1LEA 136 EUR
03080-1L 03080-250ML
Ethylbenzène ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Ethylbenzène
Beilstein Number: 1901871
RTECS Number: DA0700000
UNSPSC Code: 12190000
Formule: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011647
Numéro CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
ONU: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 810 °F
Identity (NMR) complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Toluene (GC) Max. 0.3 %
Benzene (GC) Max. 0.1 %
Refractive index (n 20/D) 1.494 - 1.496
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Explosion Limit 6.7 %