n-Dodécane ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
D221104-100ML
D221104-2.5L
D221104-500ML
D221104-100MLEA
45.1
EUR
D221104-100ML
D221104-2.5L
D221104-500ML
n-Dodécane ≥99%, Qualité Réactif
n-Dodécane
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Point d'ébullition: 215…217 °C Point de fusion: –9,6 °C Densité: 0,75 g/cm³ Point d'éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008969 Numéro CAS: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 47.8 °C) |
IR spectrum | complying |
Assay (GC) | Min. 99 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.420 - 1.424 |
APHA | Max. 20 |
Vapor Density | 5.96 (vs air) |
Autoignition Temperature | 401 °F |