Imprimer
Méthanol ≥99.93%, BioReagent pour séquençage des protéines, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
494437-1L 494437-2L
494437-1LEA 74.2 EUR
494437-1L 494437-2L
Méthanol ≥99.93%, BioReagent pour séquençage des protéines, Burdick & Jackson™
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64…65 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.925 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.15
Absorbance at 220 nm Max. 0.30
Absorbance at 210 nm Max. 0.60
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
Application test complying
APHA Max. 10