Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Attention
|
Synonyms:
Methylene chloride
Stabilization:
40-150 ppm Stabilisé avec de l'Amylène
494453-1L
494453-2L
494453-1LEA
93.6
EUR
494453-1L
494453-2L
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
Dichlorométhane
Formule:
CH₂Cl₂ MW: 84.93 g/mol Point d'ébullition: 39…41 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –97 °C Densité: 1.32…1.33 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000881 Numéro CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 ONU: 1593 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06140 |
|
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.85 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0003 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.002 % |
2-methyl-2-buten (GC) | 40 - 150 ppm |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 340 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 240 nm | Max. 0.20 |
Absorbance at 235 nm | Max. 1.0 |
Vapor Density | 2.9 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.424 (lit.) |
Contains | 40-150 ppm amylene as stabilizer |
Explosion Limit | 22 % |