Imprimer
Ethyle acétate 99,7, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
34858-7L 34858-18L 34858-1L 34858-2.5L 34858-4X2.5L 34858-6X1L 34858-200L 34858-30L-RC 34858-45L
34858-7LEA 561 EUR
34858-7L 34858-18L 34858-1L 34858-2.5L 34858-4X2.5L 34858-6X1L 34858-200L 34858-30L-RC HONC34858-45L
Ethyle acétate 99,7, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Ethyle acétate
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.901 g/cm³
Point d'éclair: 11.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.30
Absorbance at 255 nm Max. 0.70
Refractive Index n20/D 1.3720 (lit.)