Formaldéhyde 37% (p/p) dans l'eau stabilisé
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilization:
10-15% Stabilisé avec methanol
F1635-25ML
F1635-500ML
F1635-4L
F1635-25MLEA
46.4
EUR
F1635-25ML
F1635-500ML
F1635-4L
Formaldéhyde 37% (p/p) dans l'eau stabilisé
Formaldéhyde
Formule:
CH₂O MW: 30.03 g/mol Point d'ébullition: 93…96 °C (1.013 hPa) Point de fusion: <–15 °C Densité: 1.080…1.090 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003274 Numéro CAS: 50-00-0 ONU: 2209 ADR: 8 III Merck Index: 13,04259 |
Résultats des tests de spécification
Vapor Density | 1.03 (vs air) |
Assay | 37 - 38 % |
Free acid (as HCOOH) | Max. 0.03 % |
Methanol (GC) | 10 - 15 Vol.% |
APHA | Max. 10 |
Autoignition Temperature | 572 °F |