Imprimer
Etain (II) chlorure dihydraté ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
31669-100G 31669-1KG 31669-500G 31669-6X1KG 31669-25KG
31669-100GEA 57.4 EUR
31669-100G 31669-1KG 31669-500G 31669-6X1KG HONC31669-25KG
Etain (II) chlorure dihydraté ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Etain (II) chlorure dihydraté
Formule: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Point d'ébullition: 623 Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 37…38 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Other heavy metals (as Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Substances not precipitated by H₂S (SO₄) Max. 0.05 %