Imprimer
Acide perchlorique 0.1 M (0.1 N) dans l'acide acétique glaciale solution volumétrique, pour la titration en milieu non aqueux, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35418-1L 35418-500ML
35418-1LEA 158 EUR
35418-1L 35418-500ML
Acide perchlorique 0.1 M (0.1 N) dans l'acide acétique glaciale solution volumétrique, pour la titration en milieu non aqueux, Fluka™
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Point d'ébullition: 39
Point de fusion: -101
Densité: 1.06 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
ONU: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0997 - 0.1003 mol/l
Water (Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective